Vai a
53751
Benzetonio cloruro
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
(Diisobutilfenossietossietil)dimetilbenziammonio cloruro, Femerolo cloruro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
130,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
504,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.08
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-479-9
Beilstein/REAXYS Number:
3898548
MDL number:
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
(Powder, Colorless or White)
mol wt
448.08 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤5% water
pH
5.5-7.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm in H2O at 0.1 M
application(s)
(Pharmaceuticals/personal care)
(Pharmaceuticals/personal care)
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
The benzethonium chloride is a well characterized skin irritant and rare sensitizer.
Application
Benzethonium chloride has been used in a study to assess the minimum inhibitory concentrations of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates from Malaysia. It has also been used in a study to prepare biocomposite films from sodium alginate and modified clay.
Disclaimer
The product is not intended foruse as a biocide under global biocide regulations, including but not limited toUS EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European BiocidalProducts Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’sBiocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and BiocideSafety Management Act (K-BPR) and others.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10515008.4398351126
Benzetonio cloruro United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1051500
Benzetonio cloruro
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
98.2%
form
(Powder, Colorless or White)
form
powder
form
solid
form
liquid
application(s)
(Pharmaceuticals/personal care)
(Pharmaceuticals/personal care)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
160-166 °C
mp
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzetonio cloruro
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)