B6804
Monoclonal Anti-Bacterial Alkaline Phosphatase (BAP, PhoA) antibody produced in mouse
clone BAP-77, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphatase, Alkaline, bacterial
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BAP-77, monoclonal
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
bacteria
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using purified Escherichia coli BAP
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1