Documenti fondamentali
B4022
Sigma-Aldrich
Phenacyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Sinonimo/i:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.20
Beilstein:
2292032
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
84-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for preparation of aminoacyloxymethyl PAM resins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mitchell, A.R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2845-2845 (1978)