B3680
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 antibody produced in mouse
clone 74219.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-BMP-6
Scegli un formato
707,00 €
Scegli un formato
About This Item
707,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
74219.11, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP6(654)
Categorie correlate
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 recognizes human BMP-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant human (rh) BMP-2, rhBMP-4, rhBMP-5, and rhBMP-7.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?