Documenti fondamentali
B0755
Sigma-Aldrich
o-Bromoaniline
Sinonimo/i:
2-Bromoaniline
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)