B0561
Monoclonal Anti-BUB1 antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone 14H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14H5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells treated with 20 μg/mL nacodazol
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BUB1(699)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico