Vai a
B0385
Beclomethasone
≥99%, anti-inflammatory agent, powder
Sinonimo/i:
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
215,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
470,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.280,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29ClO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-585-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Beclomethasone, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Beclomethasone has been used in MS−MS (mass spectrometry) methods for the analysis of β-agonists, corticosteroids, chloramphenicol and penicillins. It has also been used to find the differential response of glucocorticoids in larval regeneration model.
Biochem/physiol Actions
Beclomethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid.
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B0515B7005D1756
Beclomethasone ≥99%
Sigma-Aldrich
B0385
Beclomethasone
Betamethasone ≥98%
Sigma-Aldrich
B7005
Betamethasone
Desametasone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D1756
Desametasone
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
Schering Plough
originator
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethasone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)