Documenti fondamentali
AXYTT1000CBKHTR24
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 1000 μL, pkg of 24x192tips/cs, 2 racks in cardboard box
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
572,00 €
572,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
572,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
572,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Corning TT-1000-CBK-HTR-24
Confezionamento
pkg of 24x192tips/cs
Misura
1000 μL
Volume
1000 μL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)