Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 320,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
10 mL
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 10 mL | description capacity 0.5 mL, sterile | description capacity 0.5 mL, green, sterile | description capacity 0.5 mL, red, sterile |
| material screw top cap | material screw top cap, clear tube | material screw top cap, green | material screw top cap, red |
| manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc |
| capacity 10 mL | capacity 0.5 mL | capacity 0.5 mL | capacity 0.5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?