AXYRESSW384FXSI
Reservoir
384 bottom, medium profile single-well, individually wrapped, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
Scegli un formato
470,00 €
Scegli un formato
About This Item
470,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning RESSW384FXSI
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)