Documenti fondamentali
AXYPCR24B
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 24 wells, conical bottom blue polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
conical bottom blue polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-24-B
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
24 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)