Documenti fondamentali
AXYP96450RR
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
red plate
round bottom red polypropylene wells
Volume massimo:
500 μL
Misura:
96 wells
Volume d’esercizio:
450 μL
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
red plate
round bottom red polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-96-450R-R
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
500 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)