AXYP96450RG
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom green polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
round bottom green polypropylene wells
Materiali
green plate
round bottom green polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-96-450R-G
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
500 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)