Documenti fondamentali
AXYMTS06C
MiniTube
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.65 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with α-numeric grid
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)