Documenti fondamentali
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
214,70 €
214,70 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
214,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
214,70 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tubes/cs
Misura
1.7 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Tipo di binding
(ultra-low retention)
Note legali
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)