AXYMCT060X
Microtubes
size 0.6 mL, amber, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
530,00 €
Scegli un formato
About This Item
530,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-060-X
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
Misura
0.6 mL
Colore
amber
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)