Documenti fondamentali
AXYHSFAS300L
Sealing film roll, pierceable, aluminum
W × L 115 mm × 500 m
Sinonimo/i:
sealing mat
Scegli un formato
1 PKG
3.060,00 €
3.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
3.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
3.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
piercable
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Largh. × lungh.
115 mm × 500 m
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)