AXYHGB71615
Corning® Axygen® 16 well comb for use with 7 cm gel system
thickness (1.5 mm)
Sinonimo/i:
gel system accessory
Scegli un formato
37,00 €
Scegli un formato
About This Item
37,00 €
Produttore/marchio commerciale
Corning HGB7-16-15
Spessore
(1.5 mm)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)