Documenti fondamentali
AXYFX384R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
4.580,00 €
4.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
4.580,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
4.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc FX-384-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x3840tips/cs
Capacità
30 μL
Volume
30 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)