Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1110,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc BF-400, Corning
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 10x100sheets/cs
1110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400, Corning
packaging
pkg of 10x100sheets/cs
size
96 wells
General description
- Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- The breathable rayon sealing films prevents sample contamination and are also suited for storage applications.
- Chemically resistant and can withstand varying temperatures.
- Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures.
- Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description size 96 wells, pkg of 10x100sheets/cs | description pkg of 5x100sheets/cs | description size 96 wells, pkg of 10x50sheets/cs, sterile | description size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc BF-400 | manufacturer/tradename Axygen Inc UC-500, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc BF-400-S | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc PCR-TS |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| packaging pkg of 10x100sheets/cs | packaging pkg of 5x100sheets/cs | packaging pkg of 10x50sheets/cs | packaging pkg of 5x100sheets/cs |
| size 96 wells | size - | size 96 wells | size 60 μm |
| form film | form - | form film | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Breathable Rayon sealing film, for 50 μm deep well tissue culture plates
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?