Vai a
AXYAP810
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 0.5-10 μL, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
pipet
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
641,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Feature:
8-channel, electronic: no
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
8-channel, electronic: no
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Axygen Inc AP-8-10, Corning
size
0.5-10 μL
Legal Information
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AXYAP850AXYAP8300AXYAP8200
AxyPet® pipette 8 channel, autoclavable, size 0.5-10 μL, pkg of 1 ea
AXYAP810
AxyPet® pipette
AxyPet® pipette 8 channel, autoclavable, size 5-50 μL, pkg of 1 ea
AXYAP850
AxyPet® pipette
AxyPet® pipette 8 channel, autoclavable, size 50-300 μL, pkg of 1 ea
AXYAP8300
AxyPet® pipette
AxyPet® pipette 8 channel, autoclavable, size 20-200 μL, pkg of 1 ea
AXYAP8200
AxyPet® pipette
description
8 channel, autoclavable, size 0.5-10 μL, pkg of 1 ea
description
8 channel, autoclavable, size 5-50 μL, pkg of 1 ea
description
8 channel, autoclavable, size 50-300 μL, pkg of 1 ea
description
8 channel, autoclavable, size 20-200 μL, pkg of 1 ea
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 8-channel
size
0.5-10 μL
size
5-50 μL
size
50-300 μL
size
20-200 μL
manufacturer/tradename
Axygen Inc AP-8-10
manufacturer/tradename
Axygen Inc AP-8-50, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AP-8-300
manufacturer/tradename
Axygen Inc AP-8-200, Corning
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AxyPet® pipette
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)