AXYAM384PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
Scegli un formato
363,00 €
Scegli un formato
About This Item
363,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10mats/cs
Misura
384 wells
Descrizione generale
- Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
- Sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from autoclavable research-grade silicone
- Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)