AV50555
Anti-CASP8AP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CASP8 associated protein 2, Anti-CED-4, Anti-FLASH, Anti-FLJ11208, Anti-KIAA1315, Anti-RIP25
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
223 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP8AP2(9994)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CASP8AP2 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat CASSP8AP2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)