Documenti fondamentali
AV49075
Sigma-Aldrich
Anti-ST6GALNAC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-PRO7177, Anti-SIAT7C, Anti-ST6-N-acetylgalactosaminide α-2,6-sialyltransferase 3, Anti-ST6GALNACIII
Scegli un formato
100 μL
567,00 €
567,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
567,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human, rat, horse, dog, mouse, pig
citations:
1
tecniche:
western blot: suitable
567,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, horse, dog, mouse, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ST6GALNAC3
Applicazioni
Anti-ST6GALNAC3 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.0μg/ml.
Azioni biochim/fisiol
ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3 (ST6GALNAC3; STY) catalyzes the transfer of sialic acids from CMP-sialic acid to glycoproteins and glycolipids. It is highly expressed in kidney and brain.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: HYYEQGRDECDEYFLHEHAPYGGHRFITEKKVFAKWAKKHRIIFTHPNWT
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akiko Tsuchida et al.
Journal of biochemistry, 138(3), 237-243 (2005-09-20)
We isolated human ST6GalNAc III cDNA clones. The typical cDNA clones predicted a type II membrane protein of 305 amino acids with a short cytoplasmic transmembrane domain of sixteen amino acids and a catalytic domain of 280 amino acids. A