AV48247
Anti-SEP15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Selenoprotein 15 kDa
Scegli un formato
423,00 €
Scegli un formato
About This Item
423,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, pig, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEP15(9403)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-SEP15 antibody recognizes bovine, zebrafish, pig, human, mouse, rat, and canine SEP15.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)