AV48015
Anti-DKK1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-DKK-1, Anti-Dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), Anti-SK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
pig, guinea pig, bovine, horse, rabbit, zebrafish, sheep, human, rat, goat, canine, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DKK1(22943)
Descrizione generale
Rabbit Anti-DKK1 antibody recognizes bovine, chicken, zebrafish, pig, canine, mouse, rat, human, and rabbit DKK1.
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)