AV46114
Anti-APOBEC3B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-APOBEC1L, Anti-ARCD3, Anti-ARP4, Anti-Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3B, Anti-DJ742C19.2, Anti-FLJ21201, Anti-PHRBNL, Anti-bK150C2.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOBEC3B(9582)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3