AV44138
Anti-SLCO6A1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-GST, Anti-MGC26949, Anti-OATP6A1, Anti-OATPY, Anti-Solute carrier organic anion transporter family, member 6A1
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLCO6A1(133482)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)