AV43526
Anti-GCNT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-C2/4GnT, Anti-C2GnT-M, Anti-C2GnT2, Anti-Glucosaminyl (N-acetyl) transferase 3, mucin type, Anti-GnT-M
Scegli un formato
287,00 €
Scegli un formato
About This Item
287,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
51 kDa
Reattività contro le specie
pig, human, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCNT3(9245)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)