Documenti fondamentali
AV43158
Sigma-Aldrich
Anti-PRPF19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-NMP200, Anti-PRP19, Anti-PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae), Anti-PSO4, Anti-UBOX4, Anti-hPSO4
Scegli un formato
100 μL
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1068
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1068
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, mouse, dog, rabbit, rat, human, horse, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRPF19(27339)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PRPF19
Azioni biochim/fisiol
PRPF19 plays a role in DNA double-strand break (DSB) repair and pre-mRNA splicing reaction. It binds double-stranded DNA in a sequence-nonspecific manner. PRPF19 acts as a structural component of the nuclear framework. It may also serve as a support for spliceosome binding and activity. It is essential for spliceosome assembly in a oligomerization-dependent manner and might also be important for spliceosome stability. It also may have E3 ubiquitin ligase activity. The PSO4 complex is required in the DNA interstrand cross-links (ICLs) repair process. Overexpression of PRPF19 might extend the cellular life span by increasing the resistance to stress or by improving the DNA repair capacity of the cells.In S. cerevisiae, Pso4 has pleiotropic functions in DNA recombination and in error-prone nonhomologous end-joining DNA repair.[supplied by OMIM].
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: PSVVGAGEPMDLGELVGMTPEIIQKLQDKATVLTTERKKRGKTVPEELVK
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)