AV41562
Anti-HMGCS2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase 2 (mitochondrial)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
canine, human, horse, rat, pig, rabbit, mouse, chicken, bovine
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
FSTASAVPLAKTDTWPKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYT
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGCS2(3158)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)