AV35105
Anti-P2RX1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-P2X1, Anti-Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
dog, horse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P2RX1(5023)
Descrizione generale
Rabbit Anti-P2RX1 antibody recognizes human, bovine, rat, pig, mouse, and canine P2RX1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)