AV35097
Anti-KCNN3 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
423,00 €
Scegli un formato
About This Item
423,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
81 kDa
Reattività contro le specie
mouse, dog, rabbit, human, guinea pig, rat, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNN3(3782)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-KCNN3 antibody recognizes canine, human, mouse, rat, pig, and bovine KCNN3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)