Documenti fondamentali
AV33542
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD11 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Ankyrin repeat domain 11
Scegli un formato
100 μL
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1288
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1288
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
298 kDa
Reattività contro le specie
bovine, horse, rabbit, dog, rat, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANKRD11(29123)
Descrizione generale
ANKRD11 is a member of a family of ankyrin repeat-containing cofactors that interacts with p160 nuclear receptor coactivators and inhibits ligand-dependent transcriptional activation by recruiting histone deacetylases to the complex. Recently, ANKRD11 was shown to bind to the tumor suppressor gene p53 and enhance its activity.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ANKRD11
Azioni biochim/fisiol
ANKRD11 is a member of a novel family of ankyrin repeats containing cofactors (ANCOs) that interact with p160 coactivators to inhibit ligand-dependent transactivation. ANKRD11 encodes a large nuclear protein with five ankyrin repeats, and parts of its sequences have been reported as nasopharyngeal carcinoma susceptibility protein and medulloblastoma antigen. This gene also colocalizes and interacts with histone deacetylases.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: KRKLPFTAGANGEQKDSDTEKQGPERKRIKKEPVTRKAGLLFGMGLSGIR
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aihua Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33799-33805 (2004-06-09)
Members of the p160 nuclear receptor coactivators interact with liganded nuclear receptors to enhance transcription of target genes. Here we identify a novel family of ankyrin repeats containing cofactors (ANCOs) that interact with the p160 coactivators. ANCO-1 binds to the
Paul M Neilsen et al.
Journal of cell science, 121(Pt 21), 3541-3552 (2008-10-09)
The ability of p53 to act as a transcription factor is critical for its function as a tumor suppressor. Ankyrin repeat domain 11, ANKRD11 (also known as ANR11 or ANCO1), was found to be a novel p53-interacting protein that enhanced