AV32279
Anti-TFEC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Tfec Antibody, Tfec Antibody - Anti-TFEC antibody produced in rabbit, Anti-TCFEC, Anti-TFECL, Anti-Transcription factor EC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, pig, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFEC(22797)
Descrizione generale
Rabbit Anti-TFEC antibody recognizes mouse, canine, bovine, rat, and human TFEC.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3