AV31651
Anti-ERF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Ets2 repressor factor, Anti-PE-2
Scegli un formato
374,00 €
Scegli un formato
About This Item
374,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
59 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, dog, human, bovine, mouse, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERF(2077)
Descrizione generale
Rabbit Anti-ERF antibody recognizes human, mouse, rat, and zebrafish ERF.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)