Documenti fondamentali
AV100660
Sigma-Aldrich
Anti-CEBPZ antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CCAAT/enhancer binding protein zeta
Scegli un formato
100 μL
299,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
299,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
121 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEBPZ(10153)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CEBPZ
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MAAVKEPLEFHAKRPWRPEEAVEDPDEEDEDNTSEAENGFSLEEVLRLGG
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jochen Spiegel et al.
Genome biology, 22(1), 117-117 (2021-04-25)
The binding of transcription factors (TF) to genomic targets is critical in the regulation of gene expression. Short, double-stranded DNA sequence motifs are routinely implicated in TF recruitment, but many questions remain on how binding site specificity is governed. Herein