Documenti fondamentali
AV02040
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10
Scegli un formato
100 μL
454,00 €
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
454,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF10(8743)
Descrizione generale
TNFSF10 (TRAIL) is a p53 target gene that regulates p53-dependent apoptosis.
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody binds to human, canine, and pig TNFSF10.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TNFSF10
Applicazioni
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody can be used for western blot assays at 1.0μg/ml.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: CFLKEDDSYWDPNDEESMNSPCWQVKWQLRQLVRKMILRTSEETISTVQE
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kageaki Kuribayashi et al.
Cancer biology & therapy, 7(12), 2034-2038 (2008-12-25)
We have identified TNFSF10 (TRAIL) as a p53-transcriptional target gene. There are two p53 DNA-binding sites in the human TNFSF10 promoter region, at 346 and 625 bp upstream of the transcription start site. A human p53-expressing adenovirus (Ad-p53) induced TRAIL