AV02023
Anti-DIABLO antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Diablo homolog (Drosophila)
Scegli un formato
287,00 €
Scegli un formato
About This Item
287,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DIABLO(56616)
Descrizione generale
Rabbit Anti-DIABLO antibody binds to human, bovine, pig, and canine DIABLO.
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)