AQ0440
AQUA™ Peptide ALAAAGYDVE[K]
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 1114.57 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H1A(3024) , HIST1H1C(3006) , HIST1H1D(3007) , HIST1H1E(3008) , HIST1H1T(3010)
mouse ... Hist1h1c(50708) , Hist1h1d(14957) , Hist1h1e(50709) , Hist1h1t(107970)
rat ... H1f4(201097) , Hist1h1t(24438) , LOC684681(684681) , LOC684828(684828)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)