AMAB91792
Anti-TMPRSS2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12511, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
PRSS10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL12511, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TMPRSS2(7113)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Sequenza
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1