AMAB91525
Monoclonal Anti-GATA3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8660, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
HDR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL8660, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG2a
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA3(2625)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
DQPRWVSHHHPAVLNGQHPDTHHP
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)