AMAB91503
Monoclonal Anti-IL10RA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8203, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10R, IL10R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL8203, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL10RA(3587)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
KPSLQTEEPQFLLPDPHPQ
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)