AMAB91398
Monoclonal Anti--G6PC antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5818, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
G6PT, GSD1a
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL5818, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
Isotipo
IgG2b
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... G6PC(2538)
Immunogeno
Sequence
DFGIQSTHYLQVNYQDSQD
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1