ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x .2 mL PCR tube
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022636286 (NA)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-45-72-8
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)