Documenti fondamentali
A9929
Sigma-Aldrich
Allatostatin I
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C61H94N18O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
1335.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)N)C(N)=O
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Altre note
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)