A9594
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
Sinonimo/i:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
Isotipo
IgG1
Sequenza immunogenica
DYKDDDDK
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Learn more product details in our FLAG® application portal.