Vai a
A9227
ABT-491 hydrochloride
≥98% (HPLC), active platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
4-Ethynyl-N,N-dimethyl-3-[3-fluoro-4-[(2-methyl-1H-imidazo-[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl]benzoyl]-1H-indole-1-carboxamide hydrochloride, A-137491
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
829,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H22N5O2F · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.97
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
ABT-491 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
170-178 °C (lit.)
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChI key
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent, selective and orally active platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist. Ki = 0.6 nM in human platelets.
Features and Benefits
This compound is featured on the PAF Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0346S1697511071
SPD304 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S1697
SPD304
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
The PAF Receptor Antagonist, ABT-491, also referenced under CAS 189689-94-9, controls the biological activity of PAF Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)