Vai a
A9062
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate
≥95%, Fermentation, powder
Sinonimo/i:
ATP, 5′-ATP-DiTris
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,80 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
157,00 €
5 x 1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
620,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
692,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O13P3 · 2C4H11NO3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
749.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95%
Biological source:
(Fermentation)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
38,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate, ≥95%
biological source
(Fermentation)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
Na: ≤0.1%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
Application
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate has been used:
  • to treat cells for Ca2+ influx measurements in stromal interaction molecule 1 knockout (STIM1−/−) mice and in vitro chemotaxis assay for microglial migration
  • supplemented in buffer C for mitochondrial respiratory control assay and complex V activity assay
  • in the inhibition of silver nano particles (AgNPs) on Na+/K+-ATPase activity
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt dehydrate is useful in applications that require the absence of metals.
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Disclaimer
Unstable: For maximum stability, store as frozen solution at pH 3.5 to 6.8.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2383A3377A2647
biological source
(Fermentation)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)