A8754
Methyl α-aminoisobutyrate hydrochloride
Sinonimo/i:
α-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)C(C)(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3